Bombas peristálticas série L/S® Masterflex®
Versatilidade e precisão
Bombas precisas e fiáveis com conetividade e controlo de fácil utilização.
Gama de fluxo: 0.00005 a 3400 mL/min
Bombas peristálticas série L/S Masterflex incluem velocidades fixa e variável, oferecendo unidades de elevada precisão para controlo e dispensação de fluxo precisos. Ideais para laboratórios, processo e use em campo.
Funcionalidades e benefícios das bombas da série Masterflex® L/S
As nossas bombas da série L/S são fiáveis devido à sua precisão elevada e desempenho repetível e as funcionalidades avançadas expectáveis em aplicações biofarmacêuticas e outras aplicações críticas de hoje, incluindo: precisão elevada, precisão e dispensa de fluxo.
As funcionalidades e benefícios do nosso produto incluem:
  • Elevada eficiência volumétrica
  • Fluido apenas toca na tubagem
  • Capacidade de operação em seco com ar arrastado
  • Modelos multicanal para requisito de baixos impulsos
  • Teclado de controlo intuitivo
  • Tensão universal
  • Guia de início rápido para configuração mais rápida
  • Mudança de tubos em apenas 30 segundos
  • Painel frontal resistente a salpicos
  • Fluxo de direção de bomba reversível
  • Controlo de precisão de fluxo
As nossas bombas são fáceis de usar, de manter e ergonomicamente concebidas para implementação laboratorial ideal.
Encontre mais de 20 formulações de tubagens de bomba em tamanhos compatíveis com a série 10 L/S. Conceção de precisão para bombas peristálticas Masterflex®, para a mais elevada precisão e maior durabilidade.
Componentes da bomba série L/S Masterflex
Reimagine o manuseamento de fluidos
Masterflex® Bombas MasterSense™ com interface tátil - Funcionamento, colaboração e ligação com facilidade.
Masterflex L/S® Bomba de processamento MasterSense™, com MasterflexLive®
Desempenho preciso e repetível de configuração e programação rápidas e fáceis, caixa de aço inoxidável lavagem IP66
Bomba de enchimento/dispensação Masterflex UltraPharm™ para L/S® Conjuntos de tubo Precision Double Y
Um sistema de bomba de bancada IP66 de elevada precisão, de aço inoxidável para aplicações de dosagem, dispensação e enchimento/acabamento
Masterflex L/S® Bomba MasterSense™, com MasterflexLive®
Com elevada precisão, controlo de fluxo repetível e desempenho fiável, pode ter tudo numa dimensão reduzida
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
MasterflexLive®
Com MasterflexLive®, tem monitorização em tempo real de todos os parâmetros da bomba.
Saiba mais
Masterflex descartável
A sua fonte de conjuntos de bioprocessamento estéreis e descartáveis
Saiba mais
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.
Contacte-nos