Sistema de bomba de enchimento/acabamento Masterflex® L/S® MasterSense™ com cabeça de bomba Masterflex® Ultrapharm™
A precisão é crítica quando cada gota conta
Masterflex® L/S® Sistema de bomba de enchimento/acabamento MasterSense™ com cabeça de bomba Masterflex® UltraPharm™
Compre jáAs funcionalidades tornam o seu processo mais fácil
Perfeito para ambientes sanitários—
Caixa de unidade de aço inoxidável 316 polido, IP66 e NEMA 4X com classificação para lavagem
Ecrã tátil de fácil leitura e funcionamento, mesmo com luvas. Crie, guarde e memorize programas de bombeamento através de menus intuitivos.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive ativados e I/O remoto analógico significam opções de conetividade e controlo que se adequam às suas necessidades.
SAIBA MAIS
250 rpm de velocidade máxima; volumes de dosagem de <0,5 ml a >500 ml
VER ESPECIFICAÇÕES
Funcionamento silencioso reduz o ruído extra no piso ou no laboratório
Cabeça de bomba de aço inoxidável 316 autoclavável; testada para 10 ciclos sem qualquer perda desempenho de fluxo ou precisão
Os rolos de desvio e engrenagem planetária asseguram uma precisão de dosagem (±0,5%), baixos impulsos e maior longevidade da tubagem
A facilidade da tubagem, reduz o arrastamento da tubagem para maior longevidade e risco reduzido de falha prematura.
Os conjuntos de tubo Masterflex Double-Y asseguram a retenção, repetibilidade e precisão corretas
COMPRAR TUBAGEM DOUBLE Y
Modo contínuo
Modo tempo
Modo volume
Modo remoto
Calibração dos tubos
Acesso do utilizador
Benefícios de uma cabeça de bomba com sistema de unidade planetária
Com o sistema de unidade planetária, cada rolo é diretamente accionado pela roda planetária. Este mecanismo evita a fricção axial provocada pelo puxar-empurrar da tubagem, que resulta numa maior longevidade da tubagem, menos impulsos e maior repetibilidade.
Esta cabeça de bomba produz um impulso suave e baixo, uma dosagem e fluxo altamente precisos, assegurando uma ótima integridade e uniformidade. Concebida com rolos de desvio, a cabeça de bomba permite um fluxo linear através da gama de fluxo. Enquanto um rolo extrai fluido através de uma perna do conjunto do tubo Double Y, o outro rolo empurra o fluido através da outra perna. Os canais duplos também permitem menores rpm para atingir taxas de fluxo de “canal único”. Menores rpm significa forças de corte reduzidas para manter o fluido e integridade molecular.
Instalação fácil
Interface intuitiva com ecrã tátil, mesmo com luvas
- Configuração e programação fáceis
- Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5" com ângulo de visão amplo e nítido
- Ajuste os parâmetros com um simples toque—mesmo com luvas
- Modos operacionais incluem funcionamento contínuo, dispensação de volume e dispensação de tempo
- Controlo de lote e intervalo/tempo de corte nos modos volume e tempo
- Antipingo e incremento de velocidade disponíveis no modo volume—garantia de eficácia e minimização de perda de amostras
- Guarde e memorize facilmente até 50 protocolos normalmente usados, cada um com um nome único
- Saiba quando atingiu o seu objetivo—indicador gráfico permite-lhe saber quando a tubagem carregada está bem calibrada
Opções de controlo e conetividade avançadas
Monitorize a partir de qualquer lugar
MasterflexLive
- MasterflexLive é a nossa plataforma segura, com licença para a nuvem para monitorização remota em tempo real de todos os parâmetros de bomba Masterflex
- Monitorize processos críticos em execução 24/7 sem necessidade de pessoal no local
- As notificações push alertam-no para alterações nas condições de operação e mensagens de erro
Conetividade flexível
- A sua escolha de opções de conetividade— EtherNet/IP, Profibus ou MasterflexLive®
- Acesso de três níveis para funcionalidade da bomba—use esta opção para proteger o seu processo, controlando quem pode operar a bomba e a que nível
- Atualização de firmware “Over-the-air”—permite-lhe automaticamente aproveitar totalmente as melhorias futuras
- Ligação Internet através de Wi-Fi ou tomada Ethernet (RJ45) padrão na traseira da unidade
A bomba perfeita para aplicações de enchimento/acabamento de elevada precisão
A não contaminação, baixo corte e não invasão tornam esta bomba perfeita para a biofarmacêutica e cuidados de saúde.
O acesso de três níveis e a capacidade de guardar e memorizar programas torna o seu processo de fluidos seguro e preciso.
A nossa gama de formulações de tubagem assegura a compatibilidade de fluidos e as aprovações regulamentares de que necessita.
A tubagem de bomba fabricada com precisão oferece-lhe a precisão e fiabilidade para as aplicações críticas para o processo.
Especificações e detalhes do produto completos |
||||
![]() |
![]() |
|||
N.º de item | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Taxa de fluxo | 0,007 a 635 ml/min | 0,193 a 998 ml/min | ||
Cabeça de bomba Masterflex Ultrapharm | para tubagem Precision com sensor de cabeça aberta, alojamento/rotor de aço inoxidável | para tubagem Precision de elevado desempenho com sensor de cabeça aberta, alojamento/rotor de aço inoxidável | ||
Tamanhos de tubagem aceites | Double-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Double-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Especificações da bomba |
||||
Aprovações da agência | UL, cUL, CE | |||
Precisão de controlo de velocidade (resolução) | ±0,1% (0,1 rpm a 250 rpm) | |||
Garantia | 2 anos | |||
MasterflexLive | Monitorização remota em tempo real de todos os parâmetros da bomba. As notificações push alertam-no sobre as condições de funcionamento e mensagens de erro, permitindo-lhe monitorizar processamentos de bomba críticos 24/7—sem precisar de estar no local. | |||
EtherNet/IP ou Profibus |
Interface direta com Ethernet/IP ou Profibus com base na(s) rede(s) de controlo de processo (usando PLC, SCADA ou similar); permite o controlo de todos os parâmetros de bomba através da interface de rede. | |||
Número de rolos | 8 | |||
Reversível | Sim | |||
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5” com comutação em plano (amplo ângulo de visualização); 800 x 480 pixéis | |||
Dispensação digital | Sim | |||
Controlo externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; arranque/paragem, direção (CW/CCW), acionamento através de fecho de contacto | |||
Controlo externo - saída | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Saída taq. (coletor aberto), funcionamento de motor, cabeça aberta, local/remoto, alarme geral | |||
Motor | sem escovas CC com codificador; serviço contínuo; reversível; 1/10 cv (75 W) | |||
Sensor de cabeça aberta | Sim; cabo de extensão incluído | |||
Materiais da caixa | Aço inoxidável 316 | |||
Classificação da caixa | IP66 / NEMA 4X | |||
Dimensões (C x L x A): | 13" x 9.3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Peso de envio | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Potência | 90 a 260 V CA, 50/60 Hz |