Bombas peristálticas série B/T® Masterflex®
O melhor da transferência a granel
A mais elevada taxa de fluxo
Gama de fluxo: 0.3 a 42 LPM
Para um trabalho eficiente
As bombas peristálticas da série Masterflex® B/T têm as taxas de fluxo mais elevadas de qualquer bomba Masterflex®. Os seus benefícios incluem:
- Bomba peristáltica a granel de transferência no seu melhor
- A mais elevada taxa de fluxo
- Gamas de fluxo de 0,3 a 42 LPM
As nossas bombas série B/T simplesmente tornam o seu trabalho mais eficiente. E com os seus motores resistentes e excelente proteção contra riscos, são construídas para durar.
Componentes da bomba série B/T Masterflex
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
MasterflexLive®
Com MasterflexLive®, tem monitorização em tempo real de todos os parâmetros da bomba.
Saiba mais
Masterflex descartável
A sua fonte de conjuntos de bioprocessamento estéreis e descartáveis
Saiba mais
Série de bomba peristáltica Masterflex — Comprar por gama de fluxo
Série Ismatec®
Microfluxo, alta precisão
Gama de fluxo:
0,0001 a 365 ml/min
Bombas de microfluxo >
Série L/S®
Controlo de fluxo preciso
Gama de fluxo:
0,00005 a 3400 ml/min
Precisão do fluxo >
Série I/P®
Sistemas potentes
Gama de fluxo:
0,001 a 26 LPM
Fluxo industrial >
Série B/T®
Taxas de fluxo mais elevadas
Gama de fluxo:
0,3 a 42 LPM
Bombas de fluxo mais elevadas >
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.