Bomba de processamento biofarmacêutico Masterflex® B/T® MasterSense™
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Compre jáConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Operação intuitiva
Interface simples com ecrã tátil, mesmo com luvas
- Configuração e programação fáceis
- Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5" com ângulo de visão amplo e nítido
- Ajuste os parâmetros com um simples toque—mesmo com luvas
- Modos operacionais incluem funcionamento contínuo, dispensação de volume e dispensação de tempo
- Controlo de lote e intervalo/tempo de corte nos modos volume e tempo
- Guarde e memorize facilmente até 50 protocolos normalmente usados, cada um com um nome único
- Saiba quando atingiu o seu objetivo—indicador gráfico permite-lhe saber quando a tubagem carregada está bem calibrada
- Classificação IP66 para lavagem
Crie, guarde e memorize 50 programas de bombeamento através de menus intuitivos
Modo contínuo
Modo tempo
Modo volume
Modo remoto
Calibração dos tubos
Acesso do utilizador
Opções de controlo e conetividade avançadas
Remoto, seguro e em conformidade
Monitorização remota
- MasterflexLive é a nossa plataforma segura, com licença para a nuvem para monitorização remota em tempo real de todos os parâmetros de bomba Masterflex
- Monitorize e ajuste processos críticos em execução 24/7 sem necessidade de pessoal no local
- As notificações push alertam-no para alterações nas condições de operação e mensagens de erro
Conetividade flexível
- A sua escolha de opções de conetividade—MasterflexLive, EtherNet/IP ou Profibus
- Acesso de três níveis para funcionalidade da bomba—use esta opção para proteger o seu processo, controlando quem pode operar a bomba e a que nível
- Atualização de firmware “Over-the-air”—permite-lhe automaticamente aproveitar totalmente as melhorias futuras
- Ligação Internet através de Wi-Fi ou tomada Ethernet (RJ45) padrão na traseira da unidade
A bomba perfeita para aplicações de elevado volume
Classificação IP66 para ambientes sanitário e de lavagem, incluindo salas limpas, processamento alimentar e de produtos lácteos.
A não contaminação, baixo corte e não invasão tornam esta bomba perfeita para a biofarmacêutica e cuidados de saúde.
Fluxo até 42 LPM garantindo taxas de fluxo precisas que tornam esta bomba ideal para produção em larga escala.
O acesso de três níveis e a capacidade de guardar e memorizar programas torna o seu processo de fluidos seguro e preciso.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
N.º Item MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() O que está incluído Cabeça de bomba Rapid-Load® , 3 pés (1 m) da Tygon® LFL B/T 91 tubagem 06430-91; e 6 pés (1,8 m) cabo de linha com tomada IEC 320/CEE22. A unidade é enviada com o conjunto de cabo/tomada específico do país; especifique o destino final ao encomendar. |
||||
Especificações de desempenho |
||||
Capacidade de fluxo | 0.65 a 42 LPM (0.17 a 11.1 GPM) | |||
rpm | 11 e 321 | |||
Número de cabeças de aceites | 1 | |||
Binário máximo | Início: 1130 N•cm (1600 oz-pol) | |||
Funcionamento: 1017 N•cm (1440 oz-pol) | ||||
Reversível | Sim | |||
Controlo externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; arranque/paragem, direção (CW/CCW), acionamento através de fecho de contacto | |||
Controlo externo - saída | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Saída taq. (coletor aberto), funcionamento de motor, cabeça aberta, local/remoto, alarme geral | |||
Comunicação de rede | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Especificações elétricas |
||||
Tensão | 90 a 260, seleção automática de tensão universal | |||
Corrente | 5.0 A a 115 V; 3.1 A a 230 V | |||
Classificação de fusível | 6 A / 250 V | |||
Tipo de motor | Funcionamento contínuo, TENV, BLDC | |||
Tamanho do motor | 370 W (0,5 cv) | |||
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5” com comutação em plano (amplo ângulo de visualização); 800 x 480 pixéis | |||
Tipo de controlo de velocidade/motor | PWM com microprocessador | |||
Regulação da velocidade (repetibilidade) | ±0,1% | |||
Arranque suave/travão eletrónico | Sim/Sim | |||
Especificações físicas |
||||
Materiais da caixa | Caixa de aço inoxidável 316, estrutura de aço inoxidável, painel de aço inoxidável | |||
Materiais da cabeça de bomba | Aço-carbono revestido a pó e alumínio fundido, aço inoxidável, policarbonato, Nylatron® rolos | |||
Classificação IP | IP66 | |||
Listagens de agência | UL, cUL, CE, DLS | |||
Temperatura de serviço | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | |||
Temperatura de armazenamento | -25 a 65 °C (-13 a 149 °F) | |||
Nível de ruído | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Dimensões (C x L x A): | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24.5" x 15.8" x 18.8") | |||
Peso de envio | 54,5 kg (120 lb) |