Ismatec: Guia de seleção de tubos
Selecionar o seu tubo
Para completar o sistema de bomba Ismatec, peça tubos de dois ou três retentores com código de cores ou peça tubos nominais. Estão disponíveis vários materiais e tamanhos, bem como um tubos de extensão.
Tipos de tubos
Tubos de dois retentores
Use tubos de dois retentores em cartuchos de tamanho padrão e conjuntos de bases de tubos. Escolha a partir das sete formulações de material de tubos abaixo. O tubo de extensão também está disponível. Os retentores de tubos estão codificados com cores para uma rápida identificação dos tubos. Os retentores fixam o tubo na tensão ideal e necessária aos rolos da cabeça da bomba para ocluir o tubo. O resultado é um bombeamento fiável e taxas de fluxo repetíveis.
Tubos de três retentores
Use tubos de três retentores em minicartuchos. Escolha a partir das sete formulações de material de tubos abaixo. O tubo de extensão também está disponível. Os retentores de tubos com código de cores de acordo com a identificação do tubo fixam o tubo na tensão ideal e necessária aos rolos da cabeça da bomba para ocluir o tubo. O resultado é uma bombagem fiável e taxas de fluxo repetíveis. Três retentores dão-lhe duas secções de tubos em vez de apenas uma. Quando uma secção de tubos fica fatigada, tem uma secção nova pronto a usar.
Tubos nominais
Use tubos nominais com as bombas de base de tubos e de mudança rápida. Escolha a partir de sete formulações de material de tubos abaixo.
Informação do material do tubo
Material | Aspeto | Temperatura | Durabilidade a 100 rpm | Vantagens | Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Transparente | -50 a 74°C | 300 horas | Limpos e económicos | Fluidos ácidos, alcalinos, viscosos |
Tygon LFL | Transparente | -50 a 74°C | 300 horas | Grau farmacêutico.A maior duração flexível de todos os Tygon | Fluidos ácidos, alcalinos, viscosos, farmacêuticos |
Silicone (peróxido curado) | Translúcida | -60 a 260°C | 800 horas | Excelente biocompatibilidade | Fluidos estéreis |
Silicone (platina curada) | Translúcida | -60 a 260°C | 800 horas | Lixiviação muito baixa de compostos orgânicos | Fluidos estéreis |
Norpreno | Opaco, preto | -50 a 130°C | 1400 horas | Longa duração | Fluidos ácidos, uso geral |
Viton | Opaco, preto | -20 a 205°C | 160 horas | Resistente à maioria dos produtos químicos | Fluidos ácidos, alcalinos, solventes, viscosos |
PharMed | Opaco, bege | -50 a 130°C | 1400 horas | Graus farmacêuticos | Fluidos ácidos, alcalinos, estéreis, viscosos |
Como encomendar Tubos de 2 e 3 retentores
Escolha tubos de 2 ou 3 retentores de acordo com as suas exigências de bomba
PASSO 1
Escolha um material de tubo
PASSO 2
Escolha o DI necessário por taxa de fluxo e sistema de bomba
PASSO 3
Complete o seu sistema com tubos de extensão. Não pode ligar tubos retidos e tubos de extensão com conexões tipo espiga de mangueira ou por emenda.