Escassez de siloxano – Soluções de tubagem alternativas
Como deve saber, atualmente existe uma escassez global de siloxano que está a obrigar a um abastecimento limitado e a um aumento dos preços de silicone globalmente.
A mais recente informação apoia uma potencial questão de vários anos ou de longo prazo que irá afetar o fornecimento global de matérias-primas de silicone. Infelizmente, vemos agora um impacto na nossa capacidade de fornecer-lhe tubagem de silicone atempadamente e aos nossos preços atuais.
A Masterflex oferece uma vasta gama de soluções de tubagem para responder às suas necessidades. Todas as formulações abaixo listadas possuem biocompatibilidade USP classe VI e certificação FDA 21 CFR 177.2600 e têm disponíveis documentos de validação. Se não tiver a certeza dos próximos passos ou precisar de assistência, contacte os nossos especialistas de aplicação.
A nossa melhor tubagem para aplicações de elevada pureza
Tubagem para bomba Masterflex Puri-Flex:
- Vence o silicone em testes-chave de desempenho
- Sempre em stock
- Termo selável e termo soldável
- Baixos extraíveis ou lixiviados
- Baixa espalação (libertação de partículas) dos produtos
- Baixa ligação proteica
Para colheita de células e sistemas de processamento de meios bem como linhas de processamento de biorreator.
A tubagem PURI-FLEX™
Premium translucida Masterflex oferece uma espalação muito menor e uma maior durabilidade da bomba do que o silicone.
Outras grandes alternativas à tubagem de silicone:
Para preparação de tampões e meios, conjuntos descartáveis e vedação/soldagem asséticas.
Pharmed™
Uma opção popular de tubagem opaca na comunidade de bioprocessamento. Pharmed™ não é tóxico, não é hemolítico e é termo selável e soldável.
Comprar tubagem Pharmed
Para fabrico de vacinas e filtragem e fermentação na produção.
PHARMAPURE®
A formulação de execução mais limpa que oferecemos, esta formulação opaca de espalação ultra-baixa é a escolha ideal para processamentos asséticos e bioprocessamentos.
Comprar tubagem PHARMAPURE
Para produção química/processamento e teste de diagnóstico de especialidade.
CHEM-DURANCE® BIO
Quando precisa de compatibilidade química e biocompatibilidade com espalação extra baixa, não há melhor escolha. Tubagem opaca.
Comprar tubagem CHEM-DURANCE BIO
Isenção de responsabilidade: Estas formulações de tubagem Masterflex possuem biocompatibilidade FDA 21 CFR e certificação USP Classe VI e possuem documentos de validação disponíveis sob pedido. Note que estas formulações são apenas substituições sugeridas; efetue sempre um teste de tubagem antes de usar na sua operação.