Fluidos viscosos de bombeamento
Os fluidos viscosos fluem mais lentamente do que os fluidos aquosos por várias razões, tais como:
- O fluido é mais resistente para fluir do que a água.
- Existem forças friccionais maiores entre a parede do tubo e um fluido viscoso do que a água.
As bombas peristálticas são ideais para bombear fluidos viscosos. Para maximizar a eficiência de um sistema de bomba peristáltica, siga estes passos.
- Se desacelerar a velocidade da sua bomba, o fluido vai apenas deslocar-se para a cabeça da bomba até um certo ponto. Assim que esta taxa for alcançada, aumentar a velocidade do motor não faz aumentar a taxa de fluxo. A velocidade máxima a que o sistema bombeia eficazmente diminui, à medida que a viscosidade aumenta e o tamanho do tubo diminui.
- Escolha um tubo de tamanho maior do que é preciso para bombear água. Escolha taxas de fluxo aproximadas de vários fluidos de viscosidade a 100 rpm para diferentes tamanhos de tubos de bomba Masterflex® L/S. Descubra a viscosidade do fluido que vai bombear, consulte o gráfico horizontalmente em relação à taxa de fluxo que quer e selecione o tubo com o tamanho a seguir. Se usar um tamanho de tubo maior, a bomba pode trabalhar eficazmente a velocidades de acionamento maiores.
- Escolha um tubo firme com espessura como Norprene®, Viton® ou Tygon®. O desempenho será melhor porque o tubo regressa ao seu formato original mais rapidamente depois de ter sido ocluído na cabeça da bomba. Isso permite que o fluido seja puxado para dentro do tubo com mais força.
- Selecione um tubo com um furo suave. Isso diminui as forças friccionais. Tygon ou silicone são escolhas acertadas.
- Pressurize a entrada ligeiramente para a sua bomba [menos de 15-20psi (1-1,4bar)]. Isso vai manter o tubo de entrada cheio e permitir um bombeamento mais eficiente.
- Diminua a viscosidade do seu fluido. Aqueça o seu fluido, se possível, e a viscosidade costuma diminuir com a temperatura.
Selecionar o tamanho e o tipo apropriados do tubo para bombear fluidos viscosos não é uma ciência exata. Use as dicas acima como guia geral e lembre-se que a experimentação é a melhor forma para selecionar corretamente o tubo para a sua aplicação.
Clique para ver as curvas do fluxo com várias viscosidades para os tamanhos de tubos L/S recomendados para essa viscosidade. Não aconselhamos que use um tubo mais pequeno do que aquele que é apresentado nos gráficos, mas um tamanho maior é aceitável. Lembre-se que o aumento do tamanho do tubo vai aumentar a sua taxa de fluxo porque a perda, devida à fricção, diminui com uma I.D. maior. Não apenas o fluxo vai fluir mais facilmente, como pode ser usada uma velocidade maior sem perder eficiência.
Os dados nesta dica de aplicação foram compilados usando tubos Norprene, a cabeça da bomba Easy-Load® apropriada, e padrões de viscosidade a 25°C. A entrada e a saída estavam horizontalmente a 2,5 ft (0,75m) da bomba (sem altura de sucção ou cabeça de descarga).