Filtração de fluxo tangencial
Em campos como a bioquímica, imunologia e microbiologia, a separação e purificação de material biológico é essencial para o avanço da inovação.
Como tal, os especialistas laboratoriais desenvolveram a filtração de fluxo tangencial, com êxito em:
- Remoção de células de meios de culturas de células
- Diafiltração
- Fracionamento
- Concentração
O que é a filtração de fluxo tangencial?
A filtração de fluxo tangencial (TFF) é uma forma eficiente e económica de remover impurezas de amostras de grande volume. Envolve o uso de um filtro para separar ou isolar partículas contaminantes. Ao contrário da filtragem terminal, na TFF o fluido circula, em vez de ser forçado, por um filtro, resultando num diferencial de pressão que impede os contaminantes de se voltarem a misturar com amostras novas purificadas.
As amostras fluem de forma paralela ao filtro e podem ser recicladas numerosas vezes através de um reservatório. Os tipos de TFF incluem:
- Microfiltração
- Nanofiltração
- Ultrafiltração
Vantagens da filtração de fluxo tangencial
Existem muitas vantagens de um sistema de filtração de fluxo tangencial, incluindo:
- Facilidade de utilização: a configuração da bomba, manómetro e tubagem é simples (como apresentado na imagem abaixo). Juntamente com a amostra no reservatório, o sistema é amplamente operável
- Velocidade dos resultados: A TFF opera continuamente (em vez de por lotes) e, rapidamente, separa e purifica biomoléculas
- Capacidade de multitarefas: Os trabalhadores laboratoriais podem concentrar-se e diafiltrar amostras no mesmo sistema de filtração
- Flexibilidade: As unidades da TFF podem processar amostras tão pequenas como 10 ml e tão grandes como milhares de litros
Quando utilizar um sistema de filtração de fluxo tangencial
A TFF é mais indicada para a separação de grande escala e processos de filtração como:
- Isolamento de proteínas de sobrenadantes de culturas
- Recuperação e purificação de anticorpos, ADN plasmídeo ou proteínas recombinantes
- Extração de endotoxinas de tampões, água e soluções de meios
- Clarificação de meios de fermentação
- Colheita de células
- Preparação de amostras de cromatografia
- Fracionamento de misturas de proteínas diluídas
- Concentração, purificação e dessalinização de proteínas e péptidos
- A TFF pode lidar com uma grande área de superfície e filtrar grandes volumes sem colmatar.
A TFF em ação
A TFF é utilizada na pesquisa de vírus.
- A configuração de TFF utilizando um sistema de bombas peristálticas Masterflex produziu resultados com uma concentração mais elevada de vírus capturados pelo filtro de fluxo tangencial do que a de um sistema com menos controlo de filtração.
- Estudo de caso: estudo dos vírus que habitam os intestinos de uma vaca. Para conduzir esta pesquisa, o investigador configurou um sistema recorrendo a uma bomba peristáltica e cabeça da bomba Masterflex® L/S® e com tubagem de silicone, manómetros e conexões para montar medidores em linha e para ligar ao filtro. Executou amostras de um reservatório através da bomba peristáltica e do manómetro para o filtro de fluxo tangencial Usou dois filtros em processos separados: um filtro de 0,2 µm para remover bactérias e um filtro <100 kD para concentrar os vírus.
A TFF foi utilizada por viticultores e enologistas, vitivinicultores e cientistas de viticultura para:
- Produzir vinhos mais purificados
- Filtrar resíduos celulares
- Reduzir custos nos filtros finais de engarrafamento
A TFF também é aplicada no processamento alimentar e farmacêutico, em que a purificação contínua acelera o processo de inovação.
Equipamento TFF recomendado
A Masterflex® recomenda o seguinte equipamento TFF:
- As unidades e bombas da cabeça do processo digital peristáltico da Masterflex® satisfazem todos os requisitos e mantêm a integridade da amostra. Escolha cabeças da bomba de duplo canal, para que ambos os filtros possam funcionar simultaneamente.
- Masterflex® tubagem de silicone
- Filtros de fluxo tangencial
- Manómetros
- Conexões para montar medidores e ligar o filtro
Quaisquer que sejam a suas necessidades de filtração, a Masterflex® oferece as soluções mais recentes, de melhor qualidade, sempre em escala.