Bombeamento sensível à célula com bombas peristálticas
Cabeça de bomba Ismatec Pro-280 para células vivas de bombeamento
A cabeça da bomba Pro-280 conectada a um processo BVP ou processo MCP A unidade da bomba peristáltica é um sistema adequado para bombear continuamente células vivas, enquanto minimiza os danos nas células. É um sistema concebido de forma única adequado para ser usado em aplicações de biotecnologia. Foi testado à escala laboratorial e em reatores de pequena produção até 30 litros.
Como funciona?
O cabeça da bomba Pro-280 tem 2 rolos convexos e a base do tubo é côncava. Antes de o rolo fechar totalmente os tubos comprimidos, as células podem escapar por um espaço na direção da parede do tubo e, por conseguinte, não são "esmagadas" nem danificadas.
Comparação de diferentes sistemas de bomba peristáltica para usar em cultura de células animais
Células vivas de bombeamento num bio-reator é um desafio. Apesar de as bombas peristálticas serem adequadas à operação de bio-reatores, o bombeamento contínuo (circulante) de células vivas viáveis é um desafio, uma vez que as cabeças das bombas peristálticas regulares danificam as células ao longo do tempo devido à interação mecânica. Ismatec trabalhou com a ZUW (Zurich University Winterthur, Suíça) para mostrar que as cabeças da bombas peristálticas concebidas para um bombeamento delicado são adequadas ao bombeamento de células vivas.
Aplicação: Bombeamento de células vivas animais
Foi feita uma comparação entre diferentes sistemas de bombas peristálticas por Fan Guo e pelo Prof. Dr. U. Graf-Hausner da Zurich Technical University Winterthur, e o Dr. Joanne Laukart da Ismatec.
Método: Cultivo de células de hibridomas em frascos Spinner
As células são continuamente bombeadas por um ciclo externo a uma taxa de fluxo constante (1/2 volume de reator / hora = 250 ml/h) até ser observada uma morte de célula identificável. A viabilidade da célula foi monitorizada pela análise da corrente de células de derivação. O objetivo era manter a viabilidade da célula com poucos danos para a célula.
Resultado
Usando a cabeça da bomba P-280, a célula morreu após 56 horas. Outras cabeças da bomba mostraram que a célula morreu apenas após 27 horas. A vitalidade das células vivas com a cabeça da bomba P-280 continuou nos 87% após 56 horas de bombeamento contínuo.