Opções de tubos Masterflex L/S
Atinja o desempenho máximo das suas cabeças da bomba Masterflex L/S quando estiver a usar tubos extrudidos de precisão. Os tubos são fabricados com tolerâncias apertadas, que correspondem às nossasr cabeças da bomba L/S. Escolha a partir dos tubos de precisão ou dos tubos de precisão de alto desempenho. Os tubos de precisão de alto desempenho são mais espessos, o que melhora a geração de pressão, a altura de sucção, a capacidade para bombear fluidos viscosos e a vida útil. Escolha a partir de uma dúzia de diferentes formulações.
- Silicone BioPharm Plus (platina curada)
- Silicone BioPharm (platina curada)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Série PCS
- GORE® STA-PURE® Série PFL
- Norpreno® (A 60 G)
- Norprene Food (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silicone (platina curada)
- Silicone (peróxido curado)
- Tygon Chemical
- Tygon Food
- Tygon Fuel and Lubricant
- Tygon Lab
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Especificações dos tubos de precisão
Tamanho do tubo | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro interno* em. (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Tamanho da mangueira tipo espiga* em. (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Gama de fluxo com unidade de 6 a 600 rpm mL/min | 0,36 e 36 | 1,3 e 130 | 4,8 e 480 | 10 e 1000 | 17 e 1700 | 23 e 2300 |
Pressão máxima, contínua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Pressão máxima, intermitente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Vácuo máximo** | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Altura de sucção | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Especificações dos tubos de precisão de alto desempenho
Tamanho do tubo | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro interno* em. (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Tamanho da mangueira tipo espiga* em. (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Gama de fluxo com unidade de 6 a 600 rpm em mL/min. Valores em ( ) obtidos com a cabeça da bomba de alto desempenho |
10 a 1000 (11 a 1100) |
17 a 1700 (18 a 1800) |
23 a 2300 (26 a 2600) |
29 a 2900 (34 a 3400) |
Pressão máxima, contínua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Pressão máxima, intermitente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Vácuo máximo** | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Altura de sucção | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
*Tamanho nominal.
**O desempenho atual varia em função da formulação dos tubos.