As bombas Masterflex permitem um enchimento de líquido contínuo preciso
Gregg E. Johnson, Sr. Global Product Manager, Masterflex Bioprocessing, EUA.
masterflex precise liquid fillingA manutenção de uma dosagem precisa com elevada repetibilidade apresenta grandes desafios aos enchedores de líquidos – sobretudo quando se operam bombas centrífugas ou lobulares rotativas para produtos de baixo volume, tais como ampolas, doses únicas e injetáveis. O enchimento de líquido de precisão é crucial para a integridade do produto, e a elevada repetibilidade permitir definir e cumprir com rigor horários de produção. Porém, muitas vezes é difícil bombrar taxas de fluxo ultra-precisas com bombas lobulares rotativas. E, tal como as bombas centrífugas, elas demoram frequentemente muito tempo a limpar e esterilizar.
Solução
As bombas peristálticas Masterflex são muito adequadas a aplicações farmacêuticas de enchimento de líquidos – desde enchedores de bancada até sistemas automáticos de grandes dimensões. Ao contrário de muitos designs de bombas, as bombas Masterflex mantêm facilmente uma taxa de fluxo precisa e constante com excelente repetibilidade, permitindo precisões volumétricas de ± 0,5% do volume de enchimento do líquido, ou melhor. Os clientes também ganham velocidade e flexibilidade porque o produto entra em contacto apenas com o tubo e a agulha de enchimento, que pode ser substituída em menos de um minuto.
Vantagens
Com uma resolução ajustável de 650:1, o fluxo bidirecional e as capacidades de auto-sucção, a bomba Masterflex proporciona uma operação suave e contínua de enchimento de líquido. As suas pequenas dimensões fazem com que ela seja perfeita para salas limpas, e o design peristáltico fácil de validar permite rápidas transições através de tubos médicos, uma fácil instalação, fácil CIP/SIP (limpeza/esterilização no local) e zero contaminação cruzada. O fecho positivo evita enchimento excessivo, garantindo uma elevada segurança do processo e produto, ao mesmo tempo que otimiza o tempo de produção.
Dispensação precisa do líquido – E muito mais
A precisão é crucial para encher equipamento na indústria farmacêutica, mas muitas aplicações também exigem uma elevada velocidade para a eficiência da linha, bem como uma velocidade ajustável para uma flexibilidade geral da linha para servir diferentes tamanhos de recipientes e consistências de produtos. Não apenas o sistema da bomba tem de satisfazer estes parâmetros de operação importantes, como também tem de cumprir os requisitos asséticos da produção, ter capacidade para CIP/SIP e exigir apenas mudanças mínimas de peças para minimizar os tempos de paragem associados à transição do produto. Todos estes requisitos são cumpridos com as bombas Masterflex – ao mesmo tempo que permitem muito mais.
Um sistema de bomba flexível e de pouca manutenção
As bombas Masterflex permitem o enchimento estéril e preciso de volumes de líquidos com uma precisão de ± 0,5% ou mais, velocidades manualmente ajustáveis de 1-para-650 rpm, e volumes de dispensação de 10 microlitros para 10.000 litros. O design peristáltico também tornam as bombas Masterflex extremamente flexíveis com as viscosidades do produto e muito delicadas com produtos sensíveis ao desgaste. Um acionamento de motor sem escova e sem manutenção, adequado para um trabalho contínuo, e uma construção de cabeça de bomba de rolos e rolamentos produzem uma bomba robusta e potente numa pequena embalagem, que é ideal para aplicações em salas limpas e de espaço limitado. Muitos modelos incluem unidades digitais com calibração através de controlos de microprocessador simples e precisos – e displays LCD em caixas de lavagem seladas. As bombas Masterflex são a melhor opção para encher farmacêuticos líquidos, garantindo um processo preciso, repetível e estéril. Elas até operam secas sem qualquer dano.
Manuseamento de fluidos especializado
Specialized fluid handling
As bombas Masterflex são fáceis de higienizar – uma consideração vitalmente importante na produção farmacêutica. O design permite rápidas transições do produto e nenhuma potencial contaminação cruzada. O único material em que o fluido toca é o interio do tubo. Uma vez que nenhuma outra peça da bomba entra em contacto com a solução, apenas os tubos têm de ser lavados ou mudados. Ao contrário de outros designs de bombas, que têm peças molhadas com fissuras ou fendas que são frequentemente difíceis de limpar e esterilizar, uma bomba Masterflex nunca tem de ser desmontada para ser limpa. Quando o processo está completo, os tubos podem ser facilmente esterilizados ou podem ser tratados como descartáveis e facilmente substituídos para eliminar qualquer potencial contaminação e simplificar a validação de limpeza. As unidades Masterflex acomodam uma ampla gama de tamanhos de tubos. Os materiais dos tubos tecnicamente avançados e os novos designs avançados de cabeças de bomba proporcionam uma transferência precisa, segura e reproduzível de fluido contínuo por períodos prolongados. A extrusão de precisão aumenta a vida do tubo, o fluxo, a precisão e o desempenho da pressão. Estão disponíveis múltiplas formulações de tubos e uma ampla rede de cabeças de bombas Masterflex Easy-Load® para satisfazer quase todas as necessidades da produção farmacêutica. Quer a sua aplicação seja uma produção automatizada de elevado volume, de enchimento de lote pequeno ou algo intermédio, as soluções de bombas peristálticas Masterflex são a resposta
As bombas e os tubos Masterflex cumprem as seguintes certificações
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP Classe VI, Farmacopeia Europeia, FDA
Saiba mais sobre o desenvolvimento e produção de vacinas:
Vantagens do sistema de enchimento gravimétrico Masterflex®