Tubos de silicone Masterflex
Os nossos tubos de silicone vêm em duas formulações: cura em peróxido e cura em platina. Ambas as formulações partilham muitas características, tais como a conformidade com homologações FDA e USP Classe VI, temperaturas e compatibilidade com produtos químicos. No entanto, há algumas diferenças entre os dois tipos de silicone.
Tubos de silicone curados em peróxido
Vantagens:
- Maior capacidade de compressão física
- Económicos
- Maior durabilidade dos tubos
Desvantagens:
- Potencial desgaseificação de produtos peróxidos
Tubos de silicone curados em platina
Vantagens:
- Clareza ligeiramente maior
- Superfície mais suave e nível mais baixo de ligação de proteínas
- Preferido pelas indústrias farmacêuticas e biotecnológicas
- Menos tendência para a lixiviabilidade
Desvantagens:
- Menor durabilidade dos tubos
Estes dois tipos de tubos de silicone são tão diferentes devido ao processo usado no fabrico. Este processo é conhecido por vulcanização. A seguir descreve-se o processo pelo qual estes tipos de tubos passam.
Vulcanização de siloxano: silicone curativo
Tubos de silicone derivados de polidimetilsiloxano de polímero de siloxano. Este polímero é uma substância amorfa fluível sem propriedades de tubos úteis. Se adicionar um catalisador, reticula o polímero de siloxano, e se adicionar enchedor de sílica para reforçar, o silicone de elastómero forma-se. Os processos, através dos quais o siloxano é convertido em silicone, são conhecidos por vulcanização ou cura. Existem dois processos de cura comercialmente significativos, cura em peróxido e cura em platina.
Tubos curados em platina
Este processo de cura ocorre a temperaturas ambiente, sendo, por isso, também conhecido por Vulcanização de Temperatura Ambiente (RTV). É adicionado um sal de platina ao siloxano, à medida que é extrudido. Assim que esta mistura é exposta ao ar, começa a reticulação e forma-se o silicone. O subproduto desta reação é etanol, que é facilmente removido. O material de silicone formado pela cura em platina geralmente não é tão forte como o que se forma pela cura em peróxido.
Tubos curados em peróxido
Neste processo de cura, o polímero de siloxano é misturado com um peróxido orgânico. Os tubos são extrudidos e depois aquecidos. O calor inicia a reticulação, formando silicone. Subprodutos catalíticos (peróxidos e cetonas) são voláteis e evaporam durante o processo de cura. Se não for devidamente curado, ou durante longos períodos de tempo, pode ocorre uma desgaseificação de peróxidos e cetonas. O maior sintoma de desgaseificação são as bolhas ou um fino pó cristalino que se forma dentro dos tubos. Isso pode ser removido aquecendo os tubos e depois enxaguando-os.
Apesar de ambos estes tipos de tubos terem sido produzidos num ambiente limpo, não foi pré-esterilizado. Isto é da responsabilidade do utilizador. Abaixo apresentamos alguns métodos a considerar, se a esterilização for um requisito para os seus procedimentos.
Tubos de silicone para esterilizar
- Autoclave de instrumento de alta velocidade (flash): Coloca os tubos em roupa sem fiapos ou papel esterilizador num tabuleiro aberto limpo durante 10 minutos a 270 graus F (132 graus C) a 30 psi (2 kg/sqcm).
- Autoclave de gravidade padrão: Envolve os tubos em roupa sem fiapos ou papel esterilizador e coloque num tabuleiro aberto limpo durante 30 minutos a 250 graus F (121 graus C) a 15 psi (1 kg/sqcm).
- Autoclave de alta temperatura de pré-vácuo: Envolve os tubos em roupa sem fiapos ou papel esterilizador num tabuleiro aberto limpo para o ciclo normal de 30-35 minutos a 250 F (121 graus C).
- Radiação gama.