Como unir tubos microfuros
Alguns procedimentos especializados de autoanálise requerem tubos com DI inferior a 0,51 mm. Nesses casos, peça o tubo Tygon® com conexão Luer lock (série 95611) ou faça conexões através do método de união.
  1. Junte uma extremidade de um comprimento do tubo com código de cor (A) e uma extremidade de um comprimento do tubo de extensão (B). (Ambos os comprimentos do tubo devem ter o mesmo ID e DE).
  2. Centre uma peça de 1" a 2" de tubos maiores (C) sobre as extremidades das duas peças a juntar (A e B). A peça de tubo mais curto deve ser de um material similar e ter um DI aproximadamente igual ao DE do tubo a juntar.
  3. Com a peça mais curta (C) centrada sobre a juntar, aplique solvente ou vedante no exterior do tubo (B) e deslize o tubo (C) para (B). Repita o processo para o tubo (A) para unir os tubos permanentemente. Se for necessário mudar tubos mais tarde, aplique solvente ou vedante apenas nos tubos (B) e (C). Use um solvente tipo cetona para unir tubos Tygon® ou Viton®; um adesivo RTV para tubos de silicone; e um tubo de tetrahidrofurano com tubos BPT PharMed®.