Líquidos inflamáveis de bombeamento
E termos de segurança laboratorial, os líquidos inflamáveis de bombeamento podem criar condições perigosas. Pode ocorrer fogo e explosões se os materiais não forem manuseados com segurança pelos trabalhadores de laboratório, estudantes e investigadores. Exemplos de líquidos que são inflamáveis são o éter etílico, a acetona e o benzeno. Líquidos combustíveis são o ácido acético, o ácido fórmico e a formalina.
Quando os líquidos inflamáveis e combustíveis fluem, eles podem acumular eletricidade estática. Para reduzir os níveis de perigo, siga estas cinco orientações gerais de segurança.
  1. Use sempre uma bomba metálica com motor movidos a ar ou à prova de explosões(XPRF).
  2. Certifique-se que todos os componentes são de metal. O plástico pode formar cargas estáticas e não pode ser ligado à terra.
  3. Ligue o operador e todos os componentes da bomba à terra, incluindo o motor (mesmo se movido a ar), tubagem de entrada e descarga, braçadeiras, tanque de retenção e tanque de receção.
  4. Evite líquidos salpicantes—os salpicos criam eletricidade estática que pode resultar em ignição ou explosão.
  5. Evite condutores isolados, tais como um bocal de metal no fim da tubagem de descarga de plástico.
Alguns motores elétricos à prova de explosão têm uma função de reset manual em caso de sobrecarga, que elimina o perigo de um reinício automático.
Usar equipamento de proteção individual
Quando se manuseiam líquidos inflamáveis, certifique-se que usa o necessário equipamento de proteção individual, incluindo proteção para os olhos, proteção das mãos, proteção do corpo e proteção respiratória e pulmonar. Normalmente isso implica óculos, luvas resistente a produtos químicos, sobretudos e talvez um respirador. OSHA recomenda a “proteção dos olhos e da face aquando exposição a químicos líquidos, ácidos ou líquidos cáusticos, gases ou vapores químicos.” Ou seja, aqueles “cujo trabalho envolve exposição a substâncias quentes ou a substâncias corrosivas ou tóxicas devem ter um equipamento de proteção para cobrir as partes do corpo expostas, incluindo pernas e pés.”