Vantagens do sistema de enchimento gravimétrico Masterflex®
O sistema de enchimento gravimétrico Masterflex é um novo sistema que consiste de uma bomba peristáltica Masterflex combinada com um pacote de dispensação gravimétrico da série A&D Apollo. Existem 7 pacotes de balanças à escolha. A balança e a bomba estão ligadas a um controlador A&D único que permite um feedback de controlo imediato para garantir a precisão da dispensação; e todo o movimento do fluido está contido dentro da tubagem da bomba Masterflex. O sistema gravimétrico pretende resolver muitos problemas e desafios.
Construa o seu sistema de enchimento gravimétrico Masterflex
O sistema de enchimento gravimétrico Masterflex é um novo sistema que consiste de uma bomba peristáltica Masterflex combinada com uma balança da série A&D Apollo.
masterflex digital drive with easy load pump head
Escolha um tubo de cabeça da bomba da unidade
A bomba Masterflex e todos os movimentos do fluido estão dentro dos tubos de bomba Masterflex. Escolha da lista de unidades compatíveis e sistemas de bomba completos abaixo, depois adicione uma cabeça da bomba e tubos adequados à sua aplicação.
  • Unidades digitais padrão Masterflex L/S
  • Sistema de bomba digital padrão Masterflex L/S
  • Unidades digitais Masterflex L/S com compatibilidade de rede
  • Sistemas de bombas digitais Masterflex L/S com compatibilidade de rede
  • Unidades digitais capacitadas para cloud com MasterflexLive™
  • Unidades de dispensação modulares digitais Masterflex L/S
  • Unidades modulares digitais Masterflex I/P entrada/saída remota
  • Bombas multicanais digitais Ismatec Reglo
  • Bombas Miniflex digitais Ismatec Reglo
A and D Weighing Top Apollo Loading Balance
Pacote de dispensação gravimétrica A&D
Escolha um pacote de balanças com base na capacidade e capacidade de leitura que precisa. Todas as funções do display da taxa de fluxo (FRD) para agilizar e aplicações de dosagem e enchimento. Todos os pacotes incluem uma balança da série Apollo GX-A, bem como um pedal, cartão de interface da bomba e cabo I/O remoto de 25 pinos para ligar a balança à unidade da bomba.
  • Pacote de dispensação gravimétrica
Três vantagens claras deste sistema de enchimento gravimétrico:
1. Resolve as questões comuns de desperdício
Este sistema proporciona precisão e repetibilidade. Tudo conta e o recipiente nunca fica demasiado cheio—nunca se desperdiça nenhum produto. A balança controla a bomba peristáltica e tem três modos durante o processo de enchimento para prevenir enchimentos excessivos. Uma vez que a bomba Masterflex pode deslocar líquido a diferentes velocidades, a balança assume um papel crucial.
2. O escoamento não implica qualquer perigo para a saúde e segurança
O escoamento manual tem riscos, não apenas da perda de produto, mas também de danos na balança. A contenção de líquido dentro dos tubos alivia imediatamente o sistema semi-automatizado. A vantagem lateral é a remoção do envolvimento, elevação e escoamento manual, que elimina questões de saúde e segurança quando se usa um sistema semi-automatizado. Além disso, não é preciso ficar junto do equipamento ao longo do processo, uma vez que o sistema gravimétrico se gere sozinho. Não apenas o manuseamento é zero, como os fluidos estão contidos nos tubos.
3. A eficiência e precisão melhoram
As precisões de dispensação disponíveis com a dispensação gravimétrica excedem aquelas que estão disponíveis usando a bomba peristáltica por si só e reduzem a necessidade da calibração dos tubos. A eficiência é igualmente melhorada com precisão, otimizando o rendimento do recipiente no sistema, comparativamente com os métodos manuais.
O sistema gravimétrico Masterflex pode proporcionar:
  • Processo semi-automatizado
  • Redução de desperdício, redução dos custos da limpeza e do produto
  • Aumento da eficiência do processo
  • Obtenção de uma produção alvo
  • Expansão e redimensionalidade
A bomba peristáltica Masterflex pode aceitar muitos tamanhos diferentes de tubos, dependendo do tamanho da cabeça da bomba para permitir que a bomba encha os recipientes mais rapidamente, usando taxas de fluxo mais altas. A bomba pode também ser usada para expandir a produção, aumentando a capacidade do motor da bomba com bombas maiores disponíveis da Masterflex. A capacidade da balança, a seleção da unidade Masterflex e as opções de tubos dão margem para personalizar, de modo a satisfazer os necessários volumes de enchimento e proporcionar a compatibilidade com produtos químicos da maior parte dos líquidos.