Cassetes de tubos Masterflex® Ismatec®: tipos CA e MS/CA
As cassetes Ismatec Click 'n' Go™ permitem uma troca fácil e rápida de tubos para bombas peristálticas. Existem dois tipos de cassetes de tubos disponíveis:
- CA cassetes de estilo para tubos peristálticos de 2 retentores (tubos CA)
- MS/CA cassetes de estilo para tubos peristálticos de 3 retentores* (tubos MS/CA)
* os tipos de tubos mais novos compatíveis com cassetes MS/CA poderão estar disponíveis apenas como tubos de 2 retentores. A convenção de denominação muda de tubos de "3 retentores" para tubos "MS/CA".
Cassetes CA
L Cassetes CA são adequdas para serem usadas com as séries IPC e IPC-N, bombas peristálticas de elevada precisão e baixo fluxo. Cassetes CA aceitam 2 tubos peristálticos de retentores com uma lacuna de 152 mm entre os retentores. Tamanhos de tubos adequados de 0,13 a 3.,17 mm DI. A alavanca de pressão equiapda com cassetes CA permite definir uma pressão de tubos diferente para cada canal. Dependendo da aplicação, do diâmetro e material do tubo, é possível definir a pressão de tubos ideal ajustada. Para manter taxas de fluxo constantes, pode ser necessário ajustar periodicamente a pressão do tubo. Usando cassetes equipadas com uma alavanca de pressão, consegue normalmente aumentar a pressão diferencial máxima alcançável de uma bomba peristáltica.
Quando encomendar cassetes CA, os adaptadores de substituição para cassetes CA não estão incluídos e têm de ser encomendados em separado.
As cassetes CA são adequadas a:
- Tubos peristálticos de 2 retentores (CA)
- intervalo entre retentores de tubos de 152 mm
- DI de tubos de 0,13 a 3,17 mm
Nota: os adaptadores 07618-65 não estão incluídos nas cassetes e têm de ser encomendados em separado.
Cassetes MS/CA
As pequenas cassetes MS/CA são adequadas para serem usadas com as séries Reglo e com algumas cabeças da bomba (cabeças MS/CA) para a gama de bombas BVP e MCP. As cassetes MS/CA aceitam tubos peristálticos de 3 retentores (MS/CA) com uma lacuna de 72 mm entre os retentores. Os tubos mais novos adequados a estas cassetes estão equipados apenas com dois retentores e chamam-se "MS/CA-tubing". Tamanhos de tubos adequados de 0,13 a 3.,17 mm DI. A alavanca de pressão equiapda com cassetes MS/CA permite definir uma pressão de tubos diferente para cada canal. Dependendo da aplicação, do diâmetro e material do tubo, é possível definir a pressão de tubos ideal ajustada. Para manter taxas de fluxo constantes, pode ser necessário ajustar periodicamente a pressão do tubo. Usando cassetes equipadas com uma alavanca de pressão, consegue normalmente aumentar a pressão diferencial máxima alcançável de uma bomba peristáltica. As cassetes MS/CA padrão não trazem alavanca de pressão. É aplicada uma pressão consistente com uma mola em aço inoxidável pré-instalada.
As cassetes MS/CA são adequadas a:
- Tubos peristálticos de 3 retentores (MS/CA)
- intervalo entre retentores de tubos de 72 mm
- DI de tubos de 0,13 a 3,17 mm