Escovilhões de especialidade para material de laboratório e equipamento de processamento
Os escovilhões são essenciais para a limpeza de itens de pequeno diâmetro, equipamento de processamento, depósitos portáteis recipientes de armazenamento. Com uma gama robusta de estilos e tamanhos, incluindo núcleos flexíveis de aço inoxidável ou polipropileno, e diâmetros desde 1/4 de polegada a 5 polegadas, os escovilhões da Micronova cumprem os desafios de laboratório e produção.
Escovilhão de garrafa
Escovilhões de cerdas de poliéster rígido com código de cores com pegas em polipropileno para equipamento e peças de processamento. Com base em resina sem BPA, materiais de construção aprovados pela FDA.
Escovilhão de cilindro
Escovilhão em forma de cúpula, leve mas resistente com cerdas de poliéster. Fixa-se a pegas roscadas para alcance acrescido. Com base em resina sem BPA, materiais de construção aprovados pela FDA.
Escovilhão de chaleira
Escovilhão de forma oblonga, leve e resistente. Fixa-se a pegas roscadas. Cerdas de poliéster, com base em resina sem BPA, materiais de construção aprovados pela FDA.
Escovilhão de válvula
Escovilhão de diâmetro amplo, cerdas de poliéster resistentes com pega de polipropileno fixa. Excelente para taças e recipientes pequenos. Com base em resina sem BPA, materiais de construção aprovados pela FDA.
Escovilhão curvo FlexBrush™
Escovilhão em forma de gancho de cerdas de nylon com núcleo de aço inoxidável. O núcleo flexível permite ao utilizador moldar o escovilhão para personalizar as aplicações incluindo tubagens suspensas e interior de equipamento. Fixa-se a pegas roscadas.
Escovilhão de tubo de plástico
Escovilhões de tubo 100% polipropileno. Ideais para limpeza de peças de aço finamente polidas ou tubagem sem riscos. Um núcleo flexível desliza pela tubagem e encaixes inclinados.
Escovilhões de arame de aço inoxidável
Escovilhões de arame de aço inoxidável durável com cerdas de nylon. Disponível em diâmetros de 1/4 a 2 polegadas e comprimentos de 12 a 72 polegadas.
Escovilhão de drenagem
Uma cabeça de escovilhão substituível com cerdas pretas rígidas, pega de plástico roscada especificamente concebida e etiquetada para limpeza e drenagem de pisos.