Família de detergentes para salas limpas NovaClean™
Detergentes não iónicos para remoção de partículas e resíduos comuns em salas limpas e laboratórios críticos. Com baixo teor de sais e metais, na gama ppb, estes detergentes para salas limpas são ideais para as indústrias de semicondutores, eletrónica, dispositivos médicos e farmacêutica.
Detergente para laboratório e vidros de salas limpas NovaClean™
Um detergente com base não solvente formulado para aplicação direta em superfícies de trabalho de salas limpas incluindo vidro, aço inoxidável, epóxi, acrílico e superfícies pintadas. Sem enxaguamento e biodegradável.
Produto de limpeza para salas limpas NovaHol™
NovaHol™ com a mesma fórmula pura do detergente original NovaClean™ tem adicionado álcool isopropílico para secagem mais rápida. Classificação NSF, categoria A1 (produtos de limpeza gerais).