Canetas e marcadores para documentação superior
As boas práticas de documentação são essenciais em ambientes controlados Desde canetas de tinta com baixo teor de sódio para registos de papel eletrónico/semicondutor, a marcadores irradiados para etiquetagem de plástico, vidro e papel em áreas asséticas e RABS, a gama de canetas da Micronova e configurações de embalagem cumpre a maioria dos requisitos de laboratório e produção. Todas as canetas e marcadores estão disponíveis com irradiação gama para ambientes asséticos.
Esferográficas para salas limpas com tampa
Esferográficas para salas limpas com baixo teor de sódio, tinta indelével e cilindro de polipropileno de alta densidade para limitar a geração de partículas. Disponível em preto, azul ou vermelho. O cilindro suporta limpezas com álcool isopropílico, lixívia ou fenol.
Esferográficas retráteis para salas limpas
Esferográfica de clique com tinta indelével, com baixo teor de sódio e cilindro de polipropileno e alta densidade. Com ponta de clique fácil concebida para documentação e etiquetagem em salas limpas. Suporta limpezas com álcool isopropílico, lixívia e desinfetante. Tinta preta ou azul.
LabMarkers™ resistentes a álcool isopropílico
Marcador permanente de ponta fina com tinta resistente a álcool isopropílico que não mancha no vidro, metal ou porcelana, mas pode ser lavada com sabão. Marca superfícies frias ou húmidas e excelente em sacos plásticos e material de laboratório descartável.
Marcadores de ponta fina Sharpie® para irradiação
O estilo de caneta original, marcador permanente de padrão industrial, adequado para áreas asséticas ISO 5 e outras áreas de produção. Tinta com base em álcool que desvanece e resiste à água. Escreve em superfícies frias ou húmidas, sacos de plástico e material de laboratório descartável. Disponível com tampa ou retrátil e com tinta vermelha, azul ou preta.
Marcador à prova de manchas ultrafino para irradiação
A linha permanente mais fina (0,3 mm) juntamente com uma ponta longa e tinta de secagem rápida, oferece um marcador ideal para amostras e diapositivos de laboratório, bem como escrita em espaços limitados. A tinta também é de rápida secagem e à prova de manchas. Escreve também em vidro, plástico e substratos de papel.