Sistemas de limpeza para salas limpas
Ilustração de "Sinner'scher Kreis":
Química
O processo de limpeza é iniciado através da ajuda de agentes ativos no detergente. Os agentes ativos asseguram que as forças de ligação são neutralizadas, de modo possibilitar a remoção dos contaminantes soltos, bem como dos contaminantes ligados. Neste contexto, o teor de água funciona como substância transportadora de contaminantes.
Tempo
Este fator representa o período entre a aplicação do detergente ou do banho de limpeza e a eliminação da sujidade. Em salas limpas este fator pode ser praticamente ignorado, uma vez que: por um lado, é de prever uma acumulação muito menor de sujidade em comparação com os pavimentos industriais; por outro lado, com base no estado da superfície, é frequente utilizar o método de limpeza a húmido.
Temperatura
Determinados tipos de contaminação podem ser eliminados com mais eficácia com água quente do que com água fria.
Mecânica
Através do uso de ação mecânica, é possível reduzir o tempo de arranque e, deste modo, acelerar o processo de limpeza. Este fator pode ser desconsiderado em caso de contaminação "reduzida". Deve ser utilizado apenas um movimento manual para evitar ao máximo a possibilidade de geração de partículas ou turbulência.
Sistemas de balde - Aço inoxidável
Sistemas de balde único e duplo fabricados em aço inoxidável. Os acessórios são totalmente autoclaváveis. Esfregona e armação para esfregona disponíveis.
Sistemas de balde - plástico
Sistemas de balde simples ou duplo em plástico resistente de alta qualidade (polipropileno).
Sistemas de esfregona
Coberturas de esfregona, pegas desdobráveis para alcance de objetos e equipamento de limpeza para cortinas.
Contentores de resíduos
Modelos em aço inoxidável operados por mão ou pedal.