Ionização para salas limpas
Para os seres humanos, tanto as cargas como as descargas eletrostáticas são, geralmente, inofensivas. No entanto, no que respeita à microeletrónica e ao fabrico de chips, as cargas ou descargas podem afetar a qualidade do produto.
Particularmente no campo da microeletrónica, a descarga eletrostática (ESD) pode causar defeitos em semicondutores e placas de circuito, com consequências graves para a funcionalidade de, por exemplo, computadores, telefones ou dispositivos médicos. Além disso, pode provocar perturbações no decurso da produção, uma vez que as partículas contaminantes são atraídas pelas superfícies com carga eletrostática (ESA).
Em conjunto com outras medidas de proteção, tais como superfícies, dispositivos e vestuário com propriedades condutoras, a ionização é a solução para estes tipos de problemas. Vários dispositivos são utilizados de acordo com a área ou produto a ser ionizado:
Ionizadores suspensos
Para a neutralização da queda de carga estática numa superfície de trabalho na íntegra. Com ventiladores de duas ou três ventoinhas com controlo de velocidade e elemento de aquecimento integrado para conforto do operador. Os componentes e materiais utilizados não têm silicone e são adequados para salas limpas.
Ionizadores de bancada
Suficientemente portáteis para aplicações de serviço de campo devido ao seu design compacto. Ventilador ionizante para controlar cargas eletrostáticas. Com tecnologia de circuito de controlo de autoequilíbrio. Sistema de cablagem modular para fornecimento de energia a até 3 unidades a partir de uma fonte de alimentação padrão.
Pistolas de ar ionizantes
Neutralização da queda de carga estática para processos de limpeza e remoção eficaz de contaminação por partículas graças à intensidade de descarga. As pistolas de ar ionizantes são leves, com um design ergonómico e um tubo de ar flexível para conforto do operador.
Contacte-nos