Artigos de papelaria para salas limpas
Os blocos de notas para salas limpas e os blocos de notas adesivas são fabricados com papel para salas limpas. É possível escrever em ambas as faces do papel. Recomendamos a utilização das nossas resistentes placas com mola para facilitar a realização de anotações em salas limpas e áreas de produção controladas.
As canetas para salas limpas, com propriedades antiderrapantes, facilitam a escrita, mesmo quando está a utilizar luvas. A tinta (existente em diferentes cores) é permanente, também em superfícies frias e molhadas (p. ex., sacos de plástico, material de laboratório descartável), e seca rapidamente. Não esborrata, mas pode ser limpa.
Papel e blocos de notas adesivas
Para escrever, fotocopiar e imprimir em todo o equipamento de escritório comum.
Placas com mola
Para fixação rápida de documentos.
Blocos de notas
Para tirar notas em salas limpas.
Rótulos
Disponíveis em diferentes dimensões e cores, em rolos e em versão autoclavável.
Fitas
As fitas adesivas para salas limpas são adequadas para a marcação com cores, de superfícies, equipamentos, máquinas, peças pequenas e são também adequadas para os rótulos com código de barras.
Canetas
Tinta permanente, também em superfícies frias e molhadas.
Acessórios de computador
Acessórios especiais de computador, imersíveis e fáceis de desinfetar (tais como, teclados e ratos), compatíveis com todos os sistemas de computador.