Papel e blocos de notas adesivas para salas limpas
O nosso papel para salas limpas dispõe de uma superfície lisa (impregnada com látex) com um nível mínimo de partículas e iões, o que reduz a possibilidade de contaminação em zonas de produção limpas. O papel é ligeiramente colorido para uma diferenciação fácil do papel normal. É compatível com escrita, fotocópia e impressão em todo o equipamento de escritório comum e apresenta uma excelente capacidade de retenção de tintas de escrita/impressão. Disponível em diversos formatos (DIN A5, A4 A3 ou papel para computador), pesos e cores.
Os blocos de notas adesivas são fabricados com papel para salas limpas e acondicionados em ambientes de classe 100 (ISO 5). Contêm adesivo amovível, sem solvente e à base de água, com níveis muito baixos de desgaseificação. Podem ser fixados e removidos sem deixar resíduos no suporte. Para anotações em documentos ou deixar mensagens em todos os ambientes de salas limpas. Disponíveis em muitas cores.
Papel e blocos de notas adesivas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...