Fitas para salas limpas
As fitas adesivas para salas limpas são adequadas para a marcação com cores, de superfícies, equipamentos, máquinas, peças pequenas e são também adequadas para os rótulos com código de barras. Têm uma forte capacidade de aderência, mas podem ser removidas sem deixar resíduos. Com uma geração muito baixa de partículas e desgaseificação. Núcleo de plástico. Disponível em diferentes cores e diferentes larguras e comprimentos.
Recomendamos fitas de punhos para uma vedação eficaz entre a luva e a roupa. O adesivo acrílico de aderência baixa remove-se de forma limpa e não deixa resíduos de adesivo nem danifica o vestuário. Com forro resistente para separação fácil e esterilização por radiação gama.
Fitas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...