Mobiliário para salas limpas
O espaço é um dos fatores mais importantes das salas limpas, onde cada metro quadrado é dispendioso. Consequentemente, não existem soluções nem tamanhos padrão.
O mobiliário para salas limpas em aço inoxidável, condutor de eletricidade, é composto por suportes verticais com faces sólidas e tampos horizontais perfurados para mitigar o impacto do fluxo laminar de orientação vertical. Além disso, o mobiliário também é fácil de deslocar e limpar. Os orifícios nos tampos têm um diâmetro de 8 a 10 mm e ambos os lados são biselados.
Cadeiras e bancos
Cadeiras para salas limpas de alta qualidade com funcionalidades técnicas e ergonómicas para a saúde e a segurança. Emissão de partículas mínimas e eliminação fiável de cargas eletrostáticas.
Mesas
Tampo sólido ou perfurado para um melhor direcionamento do fluxo de ar. Fabricado em aço inoxidável. Equipamento disponível em aço cromado, aglomerado revestido a melamina ou plástico.
Prateleiras
Prateleiras para salas limpas em aço inoxidável ou cromadas, com diferentes alturas.
Armários
Armários para salas limpas fabricados em aço inoxidável, escovado ou polido por eletrólise, com diversas variantes.
Carrinhos utilitários
Fabricados em aço inoxidável com vários designs e tamanhos, com 2 ou 3 prateleiras maciças ou de arame.
.png)
Bengaleiros
Fabricados em aço inoxidável. Estão disponíveis modelos com compartimentos sobre a barra de suporte para, entre outros, toucas e máscaras; além disso, pode ainda optar por incluir suportes de armazenamento para sapatos.
Bancos
Barreira funcional para entradas e saídas controladas dos colaboradores que trabalham numa sala limpa ou em ambientes controlados. Superfícies de assento compatíveis com salas limpas, opcionalmente disponíveis em polietileno ou polipropileno.
Dispensadores
Dispensadores para armazenamento e remoção de artigos descartáveis ou remoção de luvas das caixas.