Prateleiras para salas limpas
As prateleiras para salas limpas são fabricadas em aço inoxidável ou cromadas.
Existem 4 pilares de suporte de diversas alturas disponíveis como opção, com rodízios (bloqueáveis) ou placas de base. Fáceis de montar. As prateleiras estão disponíveis em diferentes designs (prateleiras com armação em arame ou sólidas) e dimensões, dependendo da preferência dos clientes.
Estão disponíveis suportes de rótulos para prateleiras, divisórias de prateleiras e rebordos de prateleiras com diferentes alturas.
Prateleiras
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...