Embalagens para salas limpas
Disponibilizamos uma ampla gama de produtos para aplicações exigentes de embalamento em salas limpas e ambientes controlados, como adequação para esterilização, níveis reduzidos de contaminação por partículas, resistência à maioria dos produtos químicos, vedação ou antiestática de alta qualidade. Estão disponíveis sacos (planos), sacos fáceis de rasgar ou tubos. O material transparente proporciona a vantagem de visibilidade do produto. A gama inclui ainda folhas adequadas para impressão.
Todos os tipos de embalagem estão disponíveis para diversas classes de salas limpas, bem como embalagens para máquinas e dispositivos de todos os tamanhos ou outros bens esterilizados sobredimensionados. Dispositivos vedantes disponíveis mediante pedido.
.png)
Embalagem de Tyvek
Fabricada em película transparente com níveis muito baixos de resíduos gasosos, contaminação extremamente baixa de partículas e excelentes características de barreira. Disponível em várias classes para salas limpas.
Embalagem em papel transparente
Folha transparente e para impressão. Adequação ilimitada para esterilização com vapor, óxido de etileno e formaldeído. Sob a forma de saco plano ou tubo.
Embalagens de polietileno
Polietileno transparente ultralimpo. Adequado para esterilização por raios gama e resistente à maioria dos produtos químicos. Estão disponíveis sacos planos, tubos e embalagens para máquinas e dispositivos de todos os tamanhos.
Embalagem em polietileno antiestático
Fabricada em polietileno ultralimpo, não-corrosivo, resistente à maioria dos produtos químicos e facilmente selada a quente.
Facas e sistemas de corte
Para a abertura fácil de embalagens e outras tarefas de corte em salas limpas. Estão disponíveis versões reutilizáveis e descartáveis.