Facas e sistemas de corte de sacos para salas limpas
Versão descartável:
- Proteção da lâmina autoretrátil
- Não são necessárias substituições da lâmina, elimina a existência de lâminas soltas
- Pega ergonómica
- Esterilização por radiação gama
Versão reutilizável:
- Faca utilitária fabricada em aço inoxidável
- De lâmina substituível
- Autoclavável
Facas e sistemas de corte
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...