Embalagem para salas limpas em papel transparente
Características:
- Material: papel kraft para esterilização com folha de compósito de poliéster/polipropileno
- Folha transparente que proporciona a vantagem da visibilidade do produto
- Adequação ilimitada para esterilização com vapor, óxido de etileno e formaldeído
- Indicadores de esterilização na embalagem
- Vedantes simples e seguros com dispositivos de passagem
- As ajudas de remoção facilitam a abertura da embalagem
- As folhas são adequadas para impressão com canetas esterilizáveis com ponta de fibra
- Disponíveis como opção sob a forma de saco plano ou tubo
Saco plano:
- Vários comprimentos e larguras
- Disponível como opção com fecho autoadesivo
Tubo:
- Vários comprimentos e larguras
- A embalagem ideal para bens esterilizados de grandes dimensões
Embalagem em papel transparente
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...