Embalagem de Tyvek para salas limpas
Características:
- Compósito de folha de polietileno e Tyvek® não revestido
- Folha transparente que proporciona a vantagem da visibilidade do produto
- Esterilizável a vapor até 125 °C
- Esterilizável por radiação gama ou óxido de etileno
- A esterilização por gás com resíduos gasosos muito baixos (por exemplo ETO) reduz o tempo de ventilação necessário
- Indicadores de esterilização na embalagem
- Contaminação de partículas extremamente reduzida
- Excelentes características de barreira
- Vedante de elevada qualidade e resistência à rutura
- Facilmente vedado com calor (temperatura de selagem até um máximo de 120 °C)
- As folhas são adequadas para impressão
- 100% recicláveis
- Disponíveis como opção sob a forma de saco plano ou saco de abertura fácil, para minimizar a contaminação de partículas
- Disponíveis em várias classes de salas limpas
Saco plano:
- Diversas larguras e comprimentos
- Espessura padrão: 0,100 mm
- Disponível com ou sem certificado de conformidade lateral plissado com cada entrega
Tubo:
- Várias larguras
- Comprimento: 100 m
- A embalagem ideal para bens esterilizados sobredimensionados
.png)
Embalagens da Tyvek
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...