Toalhetes e zaragatoas para salas limpas
Os toalhetes para salas limpas estão entre os consumíveis mais importantes para salas limpas e ambientes controlados. São parte integrante de um complexo processo de limpeza que permite eliminar contaminantes geralmente invisíveis a olho nu e contribuem para a manutenção de uma boa higiene básica, juntamente com uma impressão visual limpa.
Para garantir uma limpeza eficaz, os toalhetes para salas limpas têm de ser capazes de absorver vários contaminantes da superfície no mais curto período de tempo e sem distribuir poluição adicional sob a forma de partículas, fibras, iões ou contaminantes microbiológicos.
Uma vez que os requisitos de salas limpas são amplamente variáveis, os toalhetes escolhidos têm de ser adequados para a aplicação. Os diversos materiais e estruturas dos toalhetes têm um grande impacto no respetivo desempenho técnico e funcional.
Toalhetes
Ampla variedade de toalhetes para salas limpas, em diversos tamanhos, para diversas aplicações (por exemplo, toalhetes pré-humedecidos, esterilizados, não-esterilizados e com rebordos selados).
Dispensador de toalhetes
Dispensador em plexiglass para armazenamento de toalhetes para salas limpas. Adequado para colocação nas bancadas.
Acessórios especiais
Gama de acessórios para tarefas de limpeza especiais, como o protetor de bancada Cyto ou luvas.
Esponjas
Para eliminação de contaminação forte e pastosa.
Zaragatoas
As zaragatoas estão disponíveis com uma ampla variedade de hastes e cabeças, bem como na versão ESD.