Acessórios especiais para salas limpas
Para além da eliminação de contaminantes e partículas com toalhetes, existem outras tarefas de limpeza que requerem acessórios especiais.
Alguns exemplos incluem protetores de bancada (com uma superfície estável com libertação reduzida de fibras, uma camada intermédia altamente absorvente e uma camada inferior impermeável). O design de 3 camadas permite uma produção citotóxica e uma eliminação seguras. A barreira contra líquidos integrada é resistente a produtos químicos agressivos. A base em polietileno antiderrapante mantém os tapetes no lugar. O tapete assenta de forma plana e assim permanece, mesmo após a secagem.
Os toalhetes em forma de luva simplificam a limpeza segura de áreas de difícil acesso, como carrinhos, prateleiras ou tubagens em salas limpas e ambientes controlados. Para uma maior absorção, os toalhetes em forma de luva estão disponíveis com um interior em espuma.
Acessórios especiais
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...