Zaragatoas
As zaragatoas são utilizadas para limpar superfícies nas áreas de fabrico, as quais são fundamentais mas de difícil alcance. Também desempenham um papel importante, especialmente na indústria farmacêutica, na validação do processo de limpeza.
Ampla gama de zaragatoas disponível:
- Vários tamanhos
- Material (haste/cabeça da zaragatoa)
- Funcionalidade (absorção, emissão de iões e partículas)
- Também em versão ESD
- Todas as zaragatoas são autoclaváveis
Kit de validação de limpeza por COT
Os kits de validação de limpeza por COT (carbono orgânico total) foram concebidos para simplificar a colheita de amostras para a validação de limpeza na indústria farmacêutica. O kit também pode ser utilizado com Sievers, Tekmar Dohrman e Anatel A 2000 para medir o COT. O kit contém componentes para a colheita de amostras em 12 ou 72 áreas diferentes na área de produção, e proporciona um transporte eficiente das amostras, desde a produção até ao laboratório, com probabilidades mínimas de contaminação.
Os tubos são fabricados, analisados e certificados até < 10 ppb de COT pela Eagle Picher e apresentam valores em branco reduzidos de COT. Os certificados de análise asseguram a rastreabilidade dos lotes de produção. O kit também inclui rótulos, para que as amostras possam ser devidamente identificadas no local de colheita de amostras.
Características das zaragatoas:
- Material: poliéster tricotado
- Geração de partículas reduzida
- A haste destacável permite que a cabeça da zaragatoa seja colocada num tubo com o mínimo de manuseamento e contaminação
- Boa capacidade de absorção
- Excelente resistência a produtos químicos
- Autoclaváveis para assegurar a colheita de amostras em condições estéreis
- É possível encomendar zaragatoas adicionais para o kit de COT (TX 714K)
- Também disponíveis com haste comprida (TX 761K)
Zaragatoas para salas limpas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...