Óculos de proteção para salas limpas
Os óculos, tanto autoclaváveis como descartáveis, dispõem de sistemas antiembaciamento, lentes reforçadas oticamente corrigidas e sistemas de ventilação indiretos. São adequados para pessoas que utilizam óculos e são 100% isentos de látex. Para garantir a máxima qualidade, todos os pares de óculos descartáveis esterilizados são individualmente inspecionados e adequados para consumíveis médicos, equipamento de proteção individual ou sempre que sejam necessários óculos de segurança e proteção.
Óculos de proteção
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...