Aspiradores para salas limpas
A capacidade de aspiração
A potência de aspiração ideal dos aspiradores para salas limpas é obtida graças à perfeita interação entre o motor, o fluxo de ar através dos dispositivos e posição do eficiente saco de filtro vertical. A força de aspiração é regulada em dois níveis de velocidade. A capacidade de aspiração de mais de 40 litros por segundo demonstra a perfeita interação entre o motor e a ventoinha com um baixo nível de ruído.
Filtração
O parâmetro mais importante dos aspiradores para salas limpas é a recolha de partículas ou resíduos ultrafinos gerados a partir de materiais recuperados, contaminantes e/ou do motor.
Filtro ULPA - eficiência: 99,999% em partículas com até 0,12 mícrones (penetração de ar ultra baixa)
Filtro HEPA - eficiência: 99,999% em partículas com até 0,3 mícrones (alta eficiência para partículas no ar)
Basicamente usamos o filtro ULPA de alto desempenho para os modelos das salas limpas. Devido ao nível de velocidade, o filtro ULPA torna-se, no mais alto nível de aspiração, um filtro HEPA.
A filtração (fase 4 ou 5) e a posição do filtro dependem do modelo.
Aspiradores
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...