Embalagem em polietileno antiestático
Características:
- Polietileno ultralimpo em rosa
- Não corrosivo
- Resistente à maioria dos produtos químicos
- Opcionalmente disponível como saco plano ou tubo
- Facilmente selada a quente (temperatura de selagem: 120 °C a 200 °C)
- Certificado de conformidade com cada entrega
Saco plano:
- Diversas larguras e comprimentos
- Espessura padrão: 0,100 mm
- Opcionalmente disponível com etiqueta autoadesiva
Tubo:
- Diversas larguras e comprimentos
- Espessura padrão: 0,150 mm
- A embalagem ideal para bens esterilizados sobredimensionados
- Tubo com núcleo de plástico