Embalagens de polietileno para salas limpas
Características:
- Polietileno transparente ultralimpo
- A película transparente oferece a vantagem da visibilidade do produto
- Adequado para esterilização por raios gama
- Indicadores de esterilização na embalagem
- Sem emissões de gás
- Resistente à maioria dos produtos químicos
- Facilmente selada a quente (temperatura de selagem: 120 °C a 200 °C)
- Opcionalmente disponível como saco plano ou tubo
- Certificado de conformidade com cada entrega
Saco plano:
- Diversas larguras e comprimentos
- Espessura padrão: 0,100 mm
Tubo:
- Diversas larguras e comprimentos
- Espessura padrão: 0,100 mm
- Tubo com núcleo de plástico, a embalagem ideal para bens esterilizados sobredimensionados