Cadeiras e bancos para salas limpas
Estão disponíveis várias cadeiras para diferentes aplicações em salas limpas. A nossa gama completa de cadeiras para salas limpas adequa-se na perfeição aos requisitos das mesmas. A adequação foi verificada e documentada pelo Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Produção.
A alta qualidade das cadeiras, incluindo a emissão de partículas mínima e a eliminação fiável de cargas eletrostáticas, foi comprovada por inúmeras séries de testes, bem como pela utilização diária.
Labster - Cadeiras para laboratórios
A labster, empresa de cadeiras e bancos, é um especialista à medida para assentos em laboratórios ou em áreas de produção nas indústrias das ciências da vida. A família Labster também inclui um banco de laboratório e auxiliares para posição ortostática em laboratório, para campos de utilização especial.
Bancos giratórios para salas limpas com ajuste flexível da altura que empregam molas de gás e um assento grande, estofado com pele artificial preta parcialmente condutora e com diferentes alturas do banco. Base estável em metal fundido e alumínio polido com cinco pés. Também como modelo para uso em pavimentos rígidos ou com corrediças de plástico resistentes à abrasão. Parcialmente condutores.
Cadeiras e bancos
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...