Bancos para salas limpas
Os bancos constituem uma barreira funcional que separa diferentes áreas e permite entradas e saídas controladas e com transporte reduzido de partículas por parte dos colaboradores que trabalham numa sala limpa ou em ambientes controlados. Os sapatos do dia-a-dia são guardados nos compartimentos existentes nos bancos; em seguida, o pessoal da sala limpa desloca as pernas sobre o banco e passa para o lado "limpo".
Compatíveis com salas limpas, com superfícies de assento em aço inoxidável e opcionalmente disponíveis em polietileno ou polipropileno, com ou sem compartimentos para sapatos. 
Os lugares são numerados para auxiliar na atribuição de assentos ao pessoal. Disponíveis em aglomerado revestido de melamina e/ou com designs especiais.