Mesas para salas limpas
O mobiliário para salas limpas em aço inoxidável, com condução elétrica, é composto por suportes verticais com faces sólidas e tampos horizontais perfurados para reduzir a perturbação do fluxo laminar de direção vertical. A movimentação e a limpeza do mobiliário são também simplificadas. Os orifícios nos tampos têm um diâmetro de 8 a 10 mm e são biselados em ambos os lados. Está também disponível equipamento em aço cromado, aglomerado revestido a melamina ou plástico.
Mesas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...