Armários para salas limpas
Fabricados em aço inoxidável, escovado ou polido por eletrólise. Portas com dobradiças ou deslizantes (opcionalmente com portas trancáveis), com prateleiras internas conforme necessário, maciços ou perfurados, opcionalmente com barra de suporte e cabides. Disponível em placa de madeira com revestimento de resina melamínica. Também disponível com equipamento adicional e tamanhos personalizáveis.
Armários
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...