Acessórios de computador para salas limpas
Como o teclado é uma das áreas de uma sala limpa com o maior nível de contaminação e é muito difícil de limpar, muitos utilizadores optam por tapá-lo com uma película de proteção. Os teclados especialmente desenvolvidos para utilização em salas limpas constituem uma melhoria importante em relação a essas películas.
Os teclados para salas limpas sensíveis ao toque não têm espaços entre as teclas, o que reduz a acumulação de partículas. Está completamente selado e é resistente à água, sendo por isso fácil de limpar e desinfetar. Fabricado em acrílico ou vidro é adequado para o controlo completo de infeções.
Os ratos para salas limpas funcionam exatamente como um rato normal. O rato está selado e pode ser completamente imerso numa solução de limpeza para desinfeção profunda. São compatíveis com qualquer ligação USB e com todos os sistemas de computador.