Canetas e marcadores para salas limpas
As canetas para salas limpas secam rapidamente. A tinta não esborrata, mas pode ser limpa. Agarrar seguro e sem deslizar, mesmo com luvas. Tinta permanente, também em superfícies frias e molhadas (p. ex., sacos de plástico, material de laboratório descartável). Também disponíveis com tinta resistente ao álcool. Cores da tinta: preta, azul, vermelha. Normal ou marcadores de ponta fina. Disponível em embalagem dupla e esterilizada por raios gama.
Canetas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...