Sistemas de balde para salas limpas
Equipamento de limpeza para salas limpas em aço inoxidável
Disponível como sistema de balde único e duplo. Os acessórios são totalmente autoclaváveis (podem ser desmontados em partes individuais) e apresentam um design em conformidade com as normas BPF.
A compatibilidade do equipamento de limpeza para salas limpas é assegurada através de ensaios práticos de longa duração. Disponível com esfregona e armação para esfregona. Todas as versões dispõem de espremedor plano Ringo ES-CR. Possibilidade de inclusão de unidade de limpeza da superfície. Acessórios adicionais ou adaptações específicas do produto disponíveis mediante pedido.
Systembox EasyMop GMP®
O sistema MopJump patenteado, com área de deslocamento, permite a fácil impregnação da cabeça da esfregona e uma recolha sem contacto. O EasyMop GMP® Systembox é adequado para 10 esfregonas. Graças à vedação tripla, a caixa mantém-se fechada em segurança. As esfregonas MicroSicuro CR/A são fabricadas com um fio especial, adequado para salas limpas (ISO 5). O material é especialmente desenvolvido para o método de impregnação.
O carrinho do sistema EasyMop GMP também é de aço inoxidável, está em conformidade com as normas BPF, dispõe de rodas especiais autoclaváveis e pode transportar, no máximo, 4 caixas.
Sistemas de balde único e duplo
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...