Sistemas de balde para salas limpas
Os sistemas de limpeza para salas limpas de plástico estão disponíveis com balde simples ou duplo. O balde e os espremedores são fabricados em plástico resistente de alta qualidade (polipropileno). Baldes com escala graduada em litros, carrinho com rodas de direção. Estão disponíveis mediante pedido modelos alternativos com espremedor plano.
Recomendamos sacos para baldes para um transporte mais fácil dos líquidos e resíduos para fora das zonas controladas. Esterilização por radiação gama e embalagens únicas esterilizadas.
Sistemas de balde - Plástico
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...