Forros para controlo de contaminações
Os sacos e forros Micronova são usados para uma variedade de funções de contenção nas áreas de salas limpas e asséticas. Os forros, disponíveis estéreis, são usados para armazenamento de matérias-primas, contenção de desinfetantes, eliminação e segregação de materiais de riscos biológicos.
BucketLiners™
Uma barreira impermeável de LDPE/laminado nylon ideal para revestimento de baldes com soluções líquidas ou revestimento de caixas para transporte de peças de produtos ou matérias-primas. Excelente para contenção de líquido e transporte de material.
Sacos para salas limpas BinLiner™
Estes revestimentos LDPE são ideais para uma variedade de utilizações desde recolha e eliminação de resíduos, transporte de peças ou matérias-primas em salas limpas e ambientes asséticos. Disponível com e sem irradiação gama em múltiplas espessuras e capacidades.
Sacos de risco biológico e de risco BinLiner™
Estes revestimentos LDPE são ideais para uma variedade de utilizações desde recolha e eliminação de resíduos, transporte de peças ou matérias-primas em salas limpas e ambientes asséticos. Disponível com e sem irradiação gama em múltiplas espessuras e capacidades.
Suportes em aço inoxidável BinLiner™
O complemento perfeito dos sacos BinLinerTM , com cantos de plástico de fácil limpeza e suportes de aço inoxidável que não tocam no chão. Ideal para eliminação de material de salas limpas, recolha de vestuário e matérias-primas ou armazenamento de produtos. Vários tamanhos disponíveis.