Limpeza e higienização de pele e luvas
Os produtos de higiene das mãos da Micronova são uma parte importante para manter os funcionários e produtos limpos e protegidos de resíduos, micróbios e vírus. Gama de produtos desde toalhetes de limpeza a sabões para as mãos e desinfetantes de luvas que podem ser utilizados com dispensador sem contacto da VWR.
Desinfetante de mãos e luvas instantâneo NovaClenz™
Antissético de mãos altamente eficaz, de ação rápida instantânea ideal para uso sob as luvas. Contém no mínimo 65% de etanol que ajuda a evitar a transferência de vírus. Não requer lavatório, água ou toalhas. Eficaz contra bactérias, incluindo: pseudomonas, salmonelas e estafilococos e redutor de infeções nosocomiais.