Baldes, carrinhos e espremedores para limpeza eficiente
A limpeza crítica assenta em grande medida no uso dos utensílios corretos. A variedade de carrinhos, múltiplas configurações de baldes e espremedores da Micronova assegura uma desinfeção adequada e aplicação de detergentes permitindo opções acrescidas de limpeza e enxaguamento.
Sistemas multibalde BucketBinder™
O sistema multibalde BucketBinder™ é um sistema eficiente em termos de custos, ergonómico e simples que dispensa a necessidade de carrinhos e estruturas volumosos. O sistema desmonta-se facilmente e oferece facilidade de limpeza e armazenamento tanto em ambientes grandes e pequenos controlados e núcleo estéril.
Baldes Slim T™
Baldes retangulares com largura interior de 19" para uso com uma variedade de esfregonas de cabeça chata e esfregonas de fios em ambientes controlados com e sem rodízios. Os baldes são autoclaváveis.
Carrinho de balde duplo Slim T™
Uma estrutura de baixo perfil, de aço inoxidável eletropolido que protege e transporta facilmente baldes de limpeza (incluídos) com excelente manobrabilidade. Baldes disponíveis em aço inoxidável ou polipropileno.
Sistemas de carrinho de aço inoxidável SlimLine™
Um sistema de carrinho resistente numa estrutura de aço inoxidável eletropolida, barra de espremedor opcional e três suportes de aderência para fácil armazenamento, pegas intercambiáveis e cabeças de esfregona. Disponível como sistema de balde duplo ou triplo.
Espremedor de esfregona de cabeça chata MegaWringer™
Uma conceção ergonómica única que potencia que a pega da esfregona exerça uma pressão de torção descendente para espremer as esfregonas de cabeça chata com mínimo esforço. Ideal para torção consistente de esfregonas de cabaça chata protegendo o pulso e costas do operador.