Esfregonas de fios para chão
As esfregonas de fios para chão são concebidas para absorção e limpeza e estão disponíveis em poliéster, microfibras, policelulose, e outros materiais de esfregonas com baixo desprendimento.
Esfregona de fios de microfibras M-Zone™ MegaSorb™
Esta esfregona altamente absorvente combina a eficiência de limpeza das microfibras com a facilidade de uma esfregona de fios fechada. Os fios acolchoados são de filamentos de poliéster e nylon concebidos para apanhar líquidos e pequenas partículas, ainda que com baixo desprendimento para ambientes controlados.
Esfregona de fios NovaSorb™ PolyCellulose™
Uma esfregona de fios económica, altamente absorvente, leve e plana, ideal para utilização única. Possui uma mistura de material de poliéster/celulose descartável que ultrapassa o desempenho das esfregonas de algodão e raiom.
Esfregona de fios de malha tubular e poliéster NovaKnit™
Uma esfregona absorvente, de fios de malha tubular, para limpeza e desinfeção em ambientes controlados e críticos. A construção robusta e extremidades fechadas protegem do desprendimento, mesmo depois de várias lavagens.
Esfregona de fios torcidos de poliéster e celulose PharmaPly™
Uma esfregona de fios torcidos e leves, ideal para abranger amplas áreas de superfície de forma rápida e eficiente com elevada absorção. Esta mistura de poliéster/celulose torna a esfregona uma opção económica para ambiente controlado.