Fitas para salas limpas para todo o tipo de aplicações
A gama da Micronova de fitas de barreira e de sensibilidade de pressão para salas limpas inclui fitas de baixos resíduos e baixa emissão de gases para produção, marcação, selagem e várias outras aplicações. As fitas são enroladas num núcleo plástico para ajudar a eliminar as partículas em ambiente controlado, passíveis de irradiação gama para ambientes asséticos.
Fita de vinil para salas limpas
Ultraprocessada e concebida para limitar partículas e contagens de biocarga em salas limpas e ambientes limpos. Ideal para loteamento, codificação com cores, embalagem, etc. Acabamento mate para escrita com canetas em salas limpas e com destacável limpo para a maioria das superfícies.
Fita irradiada M-Zone™ CuffStrip™
Tiras de fita pré-cortadas, de 18 polegadas, em LDPE confortável usadas para vedação eficaz entre as luvas e vestuário em ambientes críticos e de libertação rápida sem danificar o vestuário ou luvas. Fita adesiva acrílica de baixa aderência para libertação fácil de vestuário; passível de irradiação gama.
Fita de vedação de placa e punho perfurada MicroSeal™
Perfuração a intervalos de 7,6 cm (3 polegadas), esta fita confortável rasga-se com um comprimento ideal garantindo proteção de luvas e vestuário ou placas de vedação. Fita de baixa densidade, de baixa emissão de gases. Disponível para irradiação gama para ambientes asséticos. Adequado para produção farmacêutica.
Fita com indicador autoclave sem chumbo
Método comprovado de conclusão de confirmação positiva do ciclo de esterilização em descarga de gravidade e autoclaves de vácuo. Papel crepe sem chumbo, saturado com adesivo poliisopreno sintético com linhas indicadoras verdes que mudam para preto quando a esterilização é concluída Certificações: Conformidade RoHS.
Fita de polietileno para salas limpas
Fita de polietileno de baixa densidade com baixo teor de halogéneos e de cloretos lixiviáveis. Fabrico especial para diminuir a possibilidade de baixa emissão de gases. Esta fita sensível à pressão tem boa resistência química e conformabilidade.
Fita de vinil para salas limpas irradiada
Ultraprocessada e concebida para limitar partículas e contagens de biocarga em salas limpas e ambientes limpos. Passível de irradiação gama para ambientes asséticos pode ser usada para marcação e etiquetagem. Acabamento mate pode ser escrito com caneta em salas limpas e com descartável limpo na maioria das superfícies.
Fita para salas limpas de poliamida de temperatura extrema
Concebida com película poliamida resistente às temperaturas extremas para aplicações de temperatura elevada e sub zero: -100 °F a 500 °F (-70 °C a 260 °C). Ideal para vedação térmica, máscara de solda para placas de circuito, isolamento elétrico resistente às chamas, laminagem, armazenamento a frio, liofilização e congelação-secagem.
Fita antiestática NovaStat™
Especialmente concebida para vedação e embalagem em ambientes ESD sensíveis, com propriedades não higroscópicas, verso de celofane e borracha adesiva.
Fita de grelha condutora CGT™
Fita resistente, antiestática com grelhas condutoras entre duas camadas antiestáticas, para uso em dispositivos sensíveis em ambientes sensíveis ESD. Protege os dispositivos sensíveis que de outra forma seriam danificados pela fita de isolamento normal.